767972
Cell Free Amino Acid Mixture-15N
5-100 mM in water, 98 atom % 15N
Scegli un formato
207,00 €
Scegli un formato
About This Item
207,00 €
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Concentrazione
5-100 mM in water
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
The product may appear turbid, due to the relatively high concentration of tyrosine. Once diluted for use, solution should be clear.
Confezionamento
Risultati analitici
Approximate concentrations (mM):
ASP 60
THR 35
SER 35
GLU 40
PRO 20
GLY 100
ALA 100
VAL 40
MET 10
ILE 30
LEU 45
TYR 10
PHE 16
HIS 5
LYS 15
ARG 10
GLN 20
ASN 20
TRP 20
CYS 20
Richiesto ma non fornito
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?