Documenti fondamentali
768855
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
98.5-100% (GC)
Sinonimo/i:
7-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.07
Beilstein:
1238319
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98.5-100% (GC)
Stato
solid
Compatibilità
corresponds for identity (IR)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrC1=CC=C2C(C=NCC2)=C1
InChI
1S/C9H8BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-2,5-6H,3-4H2
YQQLGLRTMLGKDQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)