Documenti fondamentali
768308
Sigma-Aldrich
Chloro[di(1-adamantyl)-2-dimethylaminophenylphosphine]gold(I)
97%
Sinonimo/i:
Me-Dalphos-AuCl
Scegli un formato
250 MG
68,04 €
1 G
324,00 €
68,04 €
Prezzo di listino97,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
68,04 €
1 G
324,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H40AuClNP
Numero CAS:
Peso molecolare:
654.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
68,04 €
Prezzo di listino97,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
236-299 °C (decomposition)
Stringa SMILE
Cl[Au].CN(C)c1ccccc1P(C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6
InChI
1S/C28H40NP.Au.ClH/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28;;/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
JCSJEPVSKVFFRE-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)