Documenti fondamentali
766844
Sigma-Aldrich
Methyl 3-iodopyridine-2-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
3-Iodo-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-iodo-2-picolinate, Methyl 3-iodopicolinate
Scegli un formato
1 G
100,00 €
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
100,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6INO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Gruppo funzionale
ester
iodo
Stringa SMILE
COC(=O)c1ncccc1I
InChI
1S/C7H6INO2/c1-11-7(10)6-5(8)3-2-4-9-6/h2-4H,1H3
ITYQUGKRGXNQSC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)