Documenti fondamentali
303828
Sigma-Aldrich
Ethylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Sinonimo/i:
Chloroethylmagnesium
Scegli un formato
100 ML
54,20 €
800 ML
309,00 €
54,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
54,20 €
800 ML
309,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.82
Beilstein:
3647886
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
54,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
2.0 M in THF
Densità
0.978 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC[Mg]Cl
InChI
1S/C2H5.ClH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Ethylmagnesium chloride solution can be used:
  • In Cp2ZrCl2 catalyzed ethylcarboxylation of alkenes using carbon dioxide to corresponding carboxylic acids.[1]
  • In the preparation of cyclobutylmagnesium carbenoids by reacting with 1-chlorocyclobutyl p-tolyl sulfoxides.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Cyclobutylmagnesium Carbenoids: Generation from 1-Chlorocyclobutyl p-Tolyl Sulfoxides with Ethylmagnesium Chloride, Properties, and Some Synthetic Uses
Satoh T, et al.
Synlett, 2010(02), 286-290 (2010)
Zirconocene-catalyzed sequential ethylcarboxylation of alkenes using ethylmagnesium chloride and carbon dioxide
Shao P, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(30), 6640-6642 (2015)