Documenti fondamentali
765252
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tribenzoyl-L-rhamnopyranose
Sinonimo/i:
6-Deoxymannopyranose 2,3,4-tribenzoate
Scegli un formato
1 G
88,30 €
88,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
88,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H24O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
88,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Punto di fusione
205-210 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C27H24O8/c1-17-21(33-24(28)18-11-5-2-6-12-18)22(34-25(29)19-13-7-3-8-14-19)23(27(31)32-17)35-26(30)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21-23,27,31H,1H3/t17-,21-,22+,23+,27?/m1/s1
UTEZHORWKBBBND-HDTAIKOISA-N
Applicazioni
Versatile monosaccharide building block for making rhamnosyl derivatives.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)