Documenti fondamentali
86562
Sigma-Aldrich
β-L-Ribofuranose 1,2,3,5-tetra-O-acetate
≥99.0%
Sinonimo/i:
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-L-ribofuranose
Scegli un formato
10 G
567,00 €
567,00 €
Prezzo di listino810,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
567,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
567,00 €
Prezzo di listino810,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0%
Stato
crystals
Attività ottica
[α]20/D +12.5±0.5°, c = 2.4% in chloroform
Punto di fusione
80-83 °C
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m0/s1
IHNHAHWGVLXCCI-CYDGBPFRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)