Documenti
748013
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,6-tri-O-benzyl-α-D-glucopyranoside
95%
About This Item
Numero CAS:
Beilstein:
1442492
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]22/D +8.0°, c = 0.5% in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.559
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](COCC2=CC=CC=C2)O[C@H](OC)[C@H](OCC3=CC=CC=C3)[C@H]1OCC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C28H32O6/c1-30-28-27(33-19-23-15-9-4-10-16-23)26(32-18-22-13-7-3-8-14-22)25(29)24(34-28)20-31-17-21-11-5-2-6-12-21/h2-16,24-29H,17-20H2,1H3/t24-,25-,26+,27-,28+/m1/s1
ZNKMCQRFDSVZAX-DFLSAPQXSA-N
WGK 3