Documenti fondamentali
732257
Sigma-Aldrich
5-Aminopyrimidine
96%
Scegli un formato
500 MG
93,40 €
93,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
93,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
93,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
170-174 °C
Stringa SMILE
Nc1cncnc1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H,5H2
FVLAYJRLBLHIPV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Casey E O'Neill et al.
Psychopharmacology, 231(16), 3179-3188 (2014-02-25)
Adenosine receptor stimulation and blockade have been shown to modulate a variety of cocaine-related behaviors. These studies identify the direct effects of adenosine receptor stimulation on cocaine seeking during extinction training and the persistent effects on subsequent reinstatement to cocaine
Hongyan Li et al.
Visual neuroscience, 31(3), 237-243 (2014-05-23)
Electrical coupling of photoreceptors through gap junctions suppresses voltage noise, routes rod signals into cone pathways, expands the dynamic range of rod photoreceptors in high scotopic and mesopic illumination, and improves detection of contrast and small stimuli. In essentially all