Documenti fondamentali
764973
Sigma-Aldrich
N-Ethylacrylamide
contains MEHQ as inhibitor, 99% (HPLC)
Scegli un formato
25 G
862,00 €
862,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
862,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
862,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99% (HPLC)
Stato
liquid
contiene
MEHQ as inhibitor
100-500 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.4700
Densità
0.93235 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC(NCC)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-3-5(7)6-4-2/h3H,1,4H2,2H3,(H,6,7)
SWPMNMYLORDLJE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Application Statement: monomer for drug delivery; thermal responsive polymers; solutions with specific LCSTs
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bae, Y. H.;
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 28, 923-936 (1990)
Liu, H. Y.; Zhu, X. X.
Polymer, 40, 6985-6990 (1999)
Okano, T.;
J. Controlled Release, 11, 255-265 (1990)
Yashoda Chandorkar et al.
Nature communications, 10(1), 4027-4027 (2019-09-08)
Cells feel the forces exerted on them by the surrounding extracellular matrix (ECM) environment and respond to them. While many cell fate processes are dictated by these forces, which are highly synchronized in space and time, abnormal force transduction is
Yingzhong Li et al.
Nature communications, 11(1), 4837-4837 (2020-09-26)
ATP synthesis and thermogenesis are two critical outputs of mitochondrial respiration. How these outputs are regulated to balance the cellular requirement for energy and heat is largely unknown. Here we show that major facilitator superfamily domain containing 7C (MFSD7C) uncouples