N-tert-butylacrylamide does dissolve in water. The solubility is not tested internally, but it should be soluble up to at least 9 g/L at ambient conditions. A lower critical solution temperature is not reported.
411779
N-tert-Butylacrylamide
97%
Sinonimo/i:
N -(1,1-Dimethylethyl)-2-propenamide, N -t -Butylacrylamide
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
126-129 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO/c1-5-6(9)8-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3,(H,8,9)
XFHJDMUEHUHAJW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
N-tert-ブチルアクリルアミドは水に溶解しますか?また、下限臨界溶液温度は何度くらいでしょうか?
1 risposta-