773212
N,N-Diethylacrylamide
contains <200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Sinonimo/i:
N,N-Diethyl-2-propenamide, Acrylic acid diethylamide, DEAA, DEAAm, DEAM
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
contiene
<200 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.468
Densità
0.924 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO/c1-4-7(9)8(5-2)6-3/h4H,1,5-6H2,2-3H3
OVHHHVAVHBHXAK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88.89 °C