799106
2-Hydroxypropyl methacrylamide
99% (GC)
Sinonimo/i:
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methyl-prop-2-enamide, N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide), HPMA
Saggio
99% (GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
67.92 °C
Densità
1.002 g/mL (predicted)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O)CNC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-5(2)7(10)8-4-6(3)9/h6,9H,1,4H2,2-3H3,(H,8,10)
OKPYIWASQZGASP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3