Documenti fondamentali
763616
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6FN
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.592
Densità
1.209 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
RMDCSDVIVXJELQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)