Documenti fondamentali
714429
Sigma-Aldrich
5-Bromoquinoline
97%
Scegli un formato
5 G
163,00 €
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
163,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
43-48 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cccc2ncccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H
CHODTZCXWXCALP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)