Documenti fondamentali
759953
Sigma-Aldrich
2-chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
Scegli un formato
500 MG
51,00 €
51,00 €
Prezzo di listino102,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
51,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5ClF3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
51,00 €
Prezzo di listino102,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
39-42 °C
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-9-5-7(10(12,13)14)6-3-1-2-4-8(6)15-9/h1-5H
FNDXRWXUIYHEDU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)