Documenti fondamentali
709751
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methylquinoxaline
97%
Scegli un formato
250 MG
30,24 €
30,24 €
Prezzo di listino43,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
30,24 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
30,24 €
Prezzo di listino43,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
70-73 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1nc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C9H7ClN2/c1-6-9(10)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3
PXDLUYLWPJMGJA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)