Documenti fondamentali
700940
Sigma-Aldrich
4-Aminopyrazole
95%
Sinonimo/i:
1H-Pyrazol-4-ylamine, 1H-Pyrazole-4-amine, 4-Amino-1H-pyrazole
Scegli un formato
1 G
119,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
119,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
83.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
77-82 °C
Stringa SMILE
Nc1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H5N3/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,4H2,(H,5,6)
AXINVSXSGNSVLV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Beat J Brüschweiler et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 88, 214-226 (2017-06-29)
Azo dyes represent the by far most important class of textile dyes. Their biotransformation by various skin bacteria may release aromatic amines (AAs) which might be dermally absorbed to a major extent. Certain AAs are well known to have genotoxic
Bradley O Elmore et al.
PloS one, 10(5), e0125027-e0125027 (2015-05-06)
Serum lipoproteins (LP) are increasingly being recognized as dual purpose molecules that contribute to both cholesterol homeostasis and host innate defense. In fact, very low LP levels are associated with increased risk of bacterial infection in critically ill patients. In