Documenti fondamentali
669482
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-fluoroacetophenone
97%
Sinonimo/i:
3-Fluorophenacyl bromide
Scegli un formato
1 G
30,24 €
30,24 €
Prezzo di listino43,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
30,24 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrFO
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
30,24 €
Prezzo di listino43,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
33-37 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
ITAQNNGDCNFGID-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)