Documenti fondamentali
910732
Sigma-Aldrich
CyPAd-DalPhos
≥95%
Sinonimo/i:
8-(2-(Dicyclohexylphosphaneyl)phenyl)-1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantane
Scegli un formato
250 MG
340,00 €
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
340,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H42O3P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
488.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
181-182 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
P4(C5(OC6(OC(OC4(C6)C)(C5)C)C)C)c1c(cccc1)P(C3CCCCC3)C2CCCCC2
InChI
1S/C28H42O3P2/c1-25-19-27(3)31-26(2,29-25)20-28(4,30-25)33(27)24-18-12-11-17-23(24)32(21-13-7-5-8-14-21)22-15-9-6-10-16-22/h11-12,17-18,21-22H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3
RDFYIHPJEXXODP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
CyPAd-DalPhos is ligand developed in the Stradiotto lab that when combined with a Ni(II) source forms an air stable pre catalyst for C(sp2)-O coupling and N-arylation reactions.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nickel-Catalyzed N-Arylation of Cyclopropylamine and Related Ammonium Salts with (Hetero)aryl (Pseudo)halides at Room Temperature
Tassone J P, et al
ACS Catalysis, 7(9), 6048-6059 (2017)
Christopher M Lavoie et al.
Nature communications, 7, 11073-11073 (2016-03-24)
Palladium-catalysed C(sp(2))-N cross-coupling (that is, Buchwald-Hartwig amination) is employed widely in synthetic chemistry, including in the pharmaceutical industry, for the synthesis of (hetero)aniline derivatives. However, the cost and relative scarcity of palladium provides motivation for the development of alternative, more