Documenti fondamentali
695823
Sigma-Aldrich
Di-1-adamantylphosphine
97%
Sinonimo/i:
Bis(adamant-1-yl)phosphine, Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)phosphine
Scegli un formato
500 MG
97,30 €
2 G
510,00 €
97,30 €
Prezzo di listino139,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
97,30 €
2 G
510,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H31P
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12350000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
97,30 €
Prezzo di listino139,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
181-185 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)PC45CC6CC(CC(C6)C4)C5
InChI
1S/C20H31P/c1-13-2-15-3-14(1)8-19(7-13,9-15)21-20-10-16-4-17(11-20)6-18(5-16)12-20/h13-18,21H,1-12H2
RRRZOLBZYZWQBZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)