Documenti fondamentali
JKA5143
Sigma-Aldrich
HS-PEG-NH2
average MN 2,000, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinonimo/i:
HS-PEG-NH2, Polyethylene glycol
Scegli un formato
500 MG
652,00 €
652,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
652,00 €
About This Item
Formula condensata:
HS(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
652,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
HS-PEG2K-NH2, HCl Salt, average Mn 2,000
Stato
solid
PM
average Mn 2,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Thiol PEG Amine. HS is thiol reactive and NH2 is stable and can be activated.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhang, Z., et al.
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)