Documenti fondamentali
757764
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin
average Mn 3,700, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine, biotin
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
100 MG
242,90 €
242,90 €
Prezzo di listino347,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
242,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
242,90 €
Prezzo di listino347,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin,
Stato
solid
Livello qualitativo
PM
PEG average Mn 3,400 (n~77)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Temp. transizione
Tm 53-58 °C
Estremità Ω
amine
Estremità α
biotin
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Applicazioni
  • Bioconjugation,
  • drug delivery,
  • PEG hydrogel,
  • crosslinker,
  • surface functionalization
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
A Kurihara et al.
Bioconjugate chemistry, 11(3), 380-386 (2000-05-23)
The amyloid plaques of Alzheimer's disease (AD) are formed by the neuropeptide Abeta(1)(-)(42/43), and carboxyl terminal truncated forms of this neuropeptide, designated Abeta(1)(-)(40), bind to amyloid plaques of AD autopsy tissue sections. Therefore, Abeta(1)(-)(40) is a potential peptide radiopharmaceutical that
Articoli
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.