Documenti fondamentali
757799
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide 5-pentanoate) ether 2-(biotinylamino)ethane
average Mn 3,800, cross-linking reagent amine reactive, NHS ester, biotin
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, Biotin polyoxyethylene maleimide, Biotin-PEG, Biotin-PEG maleimide, Biotinylated PEG, NHS - protected acid PEG, Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide acetic acid) ether biotin, biotin carboxylic acid PEG, protected valeric acid
Scegli un formato
100 MG
192,50 €
192,50 €
Prezzo di listino275,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
192,50 €
About This Item
Formula condensata:
C10H16N3O2S(C2H4O)nC8H8NO5
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
192,50 €
Prezzo di listino275,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide 5-pentanoate) ether 2-(biotinylamino)ethane, average Mn 3,800
Stato
solid
Livello qualitativo
PM
PEG average Mn 3,400 (n ~ 77)
average Mn 3,800
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Punto di fusione
45-53 °C
Estremità Ω
NHS ester
Estremità α
biotin
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide 5-pentanoate) ether 2-(biotinylamino)ethane is a heterobifunctional poly(ethylene glycol) (PEG) derivative with a biotin terminus. [1]
Applicazioni
bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, surface functionalization
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Basic studies on heterobifunctional biotin-PEG conjugates with a 3-(4-pyridyldithio) propionyl marker on the second terminus.
Kaiser K, et al.
Bioconjugate Chemistry, 8(4), 545-551 (1997)
Articoli
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.