510734
6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-5-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
116-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H
ORIQLMBUPMABDV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- (6-chloro-3-pyridyl)methylamine
- 2-(N-methyl-N-isopropylamino)-5-cyanopyridine
- S-(5-cyano-2-pyridyl)thiouronium chloride
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3