752843
Lithium carbonate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
618 °C (lit.)
Densità
2.11 g/cm3
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Informazioni sul gene
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Categorie correlate
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.