The particle size of the product is not determined.
338893
Lithium phosphate
Sinonimo/i:
Lithiophosphate (Li3 PO4 ), Lithium orthophosphate (Li3 PO4 ), Trilithium monophosphate, Trilithium orthophosphate
Stato
powder
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
25-27% NaOH (titration)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Li.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
-
해당 제품의 입자 크기에 대해 알고 싶습니다.
1 risposta-