452572
Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated
average MN 1,500, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(3-aminopropyl)polyethylene glycol 1,500
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated, Mn ~1,500
PM
Mn ~1,500
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Punto di fusione
49 °C (lit.)
Estremità Ω
amine
Estremità α
amine
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Stringa SMILE
OCCO.NCCCO
InChI
1S/C3H9NO.C2H6O2/c4-2-1-3-5;3-1-2-4/h5H,1-4H2;3-4H,1-2H2
ZEXFKFYUMFXUBE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Characterization and preparation of PEG-polyimide copolymer asymmetric flat sheet membranes: This research discusses the preparation of asymmetric flat sheet membranes using Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated for carbon dioxide separation, enhancing the gas separation performance of the membranes (JH Park et al., 2015).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?