Documenti fondamentali
74740
Sigma-Aldrich
1-Octadecene
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
α-Octadecene, AlphaPlus 1-Octadecene, Neodene 18
Scegli un formato
100 ML
146,00 €
500 ML
505,00 €
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
146,00 €
500 ML
505,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)15CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.48
Beilstein:
1761067
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
≥95.0% (GC)
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
0.71 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
482 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.445
P. ebollizione
314.4 +/- 5.0 °C/760 mmHg (lit.)
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
14-16 °C (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The copolymerization of ethylene and 1-octadecene using a bridged metallocene has been studied.[1] Monolayers of 1-octadecene were attached on a hydrogen-terminated (111) silicon surface via free-radical reaction.[2]
Applicazioni
1-Octadecene may be used in the preparation of monodisperse CuPd alloy nanoparticles (NPs).[3] It may be used in the synthesis of magnetite nanocrystals.[4]
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
149.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
1-Tetradecene technical grade, 92%
Sigma-Aldrich
T9805
1-Tetradecene
1-Hexadecene analytical standard
Supelco
52276
1-Hexadecene
Acido oleico ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Acido oleico
1-Hexadecene for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22064
1-Hexadecene
1-Tetradecene ≥97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
87189
1-Tetradecene
1-Dodecene 95%
Sigma-Aldrich
D221600
1-Dodecene
Synthesis and characterization of copolymers of ethylene and 1-octadecene using the rac-Et (Ind) 2ZrCl2/MAO catalyst system.
Quijada R, et al.
Macromol. Chem. Rapid Commun., 200(6), 1306-1310 (1999)
1-octadecene monolayers on Si (111) hydrogen-terminated surfaces: Effect of substrate doping.
Miramond C and Vuillaume D.
Journal of Applied Physics, 96(3), 1529-1536 (2004)
The effect of nanocrystalline magnetite size on arsenic removal.
Mayo J T, et al.
Science and Technology of Advanced Materials, 8(1), 71-75 (2007)
Sümeyra Diyarbakir et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(5), 3199-3206 (2015-01-17)
Monodisperse CuPd alloy nanoparticles (NPs) were prepared by using a typical high-temperature organic solution phase protocol comprising the coreduction of copper(II) acetylacetonate and palladium(II) acetylacetonate by morpholine-borane complex in oleylamine and 1-octadecene solution at 80 °C. The presented synthesis protocol
Oleksandr Voznyy et al.
ACS nano, 13(10), 11122-11128 (2019-09-21)
Colloidal quantum dots (CQDs) allow broad tuning of the bandgap across the visible and near-infrared spectral regions. Recent advances in applying CQDs in light sensing, photovoltaics, and light emission have heightened interest in achieving further synthetic improvements. In particular, improving