87189
1-Tetradecene
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-Butadecene, n-Tetradec-1-ene, alpha-Tetradecene
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.8 (vs air)
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
455 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
P. ebollizione
251 °C (lit.)
Punto di fusione
−13-−11 °C (lit.)
Densità
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3
HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 2-Tetradecanone via PdCl2/CrO3 catalyzed oxidation reaction.[1]
- (E)-ethyl pentadec-2-enoate, which is used as a key intermediate in the diastereoselective synthesis of (+)-nephrosterinic acid and (+)-protolichesterinic acid via Johnson-Claisen rearrangement.[2]
It can also be used as a monomer unit to synthesize high molecular weight polymer [poly(1- tetradecene)] by titanium complex catalyzed polymerization reaction.[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?