Documenti fondamentali
747297
Sigma-Aldrich
Oxalacetic acid-d4
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
DOOCCD2COCOOD
Peso molecolare:
136.10
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C(C([2H])([2H])C(O[2H])=O)=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2/hD2
KHPXUQMNIQBQEV-BGOGGDMHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)