745952
Barium titanate(IV)
nanopowder (cubic), 50 nm (SEM), 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
BaTiO3 nanoparticles, Barium titanium oxide, Barium titanium trioxide, Titanium barium oxide
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
nanopowder (cubic)
Dimensione particelle
50 nm (SEM)
Densità
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.