Documenti fondamentali
215805
Sigma-Aldrich
Lead(II) titanate
powder, <5 μm, ≥99%
Scegli un formato
250 G
227,00 €
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
227,00 €
About This Item
Formula condensata:
PbTiO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99%
Stato
powder
Dimensione particelle
<5 μm
Densità
7.52 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[PbH2++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Pb.Ti/q;2*-1;+2;
NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.