338842
Barium titanate(IV)
powder, <2 μm, 99.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Titanium barium oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.5% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
Dimensione particelle
<2 μm
Densità
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.