Documenti fondamentali
745308
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-4-fluorobenzene solution
~0.5 M in dichloromethane, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
p-Fluorobenzyl azide solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6FN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.14
Beilstein:
8403292
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato:
solution
Saggio:
≥97.0% (HPLC)
Per informazioni sul prodotto 745308, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
solution
Concentrazione
~0.5 M in dichloromethane
Impurezze
≤2.0% water
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6FN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
UEQMFQIPTDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Lungs,Nervous system,Cardio-vascular system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Microwave-assisted benzyne-click chemistry: preparation of 1H-benzo[d][1,2,3]triazoles
Ankatia, H. and Biehl, E.
Tetrahedron Letters, 50, 4677-4682 (2009)