Documenti
741566
Sigma-Aldrich
Divinyl sulfoxide-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13CH2=13CHS(O)13CH=13CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
Densità
1.120 g/mL at 20 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[13CH2]=[13CH]S(=O)[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H6OS/c1-3-6(5)4-2/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
HQSMEHLVLOGBCK-JCDJMFQYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3