Documenti fondamentali
741272
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
95%
Scegli un formato
500 MG
35,40 €
35,40 €
Prezzo di listino70,80 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
35,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5HCl2F3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
35,40 €
Prezzo di listino70,80 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
45-50 °C
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Cl)nnc1Cl
InChI
1S/C5HCl2F3N2/c6-3-1-2(5(8,9)10)4(7)12-11-3/h1H
FCAYXJJTFRBHIQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)