Documenti fondamentali
715387
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-piperidine-1-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
26,39 €
1 G
66,43 €
26,39 €
Prezzo di listino37,70 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
26,39 €
1 G
66,43 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H30BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
26,39 €
Prezzo di listino37,70 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
60-65 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H30BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-12(9-11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h12H,8-11H2,1-7H3
IBLQMWKHENBVJE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)