Documenti fondamentali
740624
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Epoxypropyl)-2-nitroimidazole
97%
Sinonimo/i:
1-(Oxiranylmethyl)-2-nitro-1H-imidazole, 1-Oxiranylmethyl-2-nitroimidazole, 2-Nitro-1-(oxiranylmethyl)-1H-imidazole
Scegli un formato
250 MG
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
135,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
50-55 °C
Gruppo funzionale
ether
nitro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1nccn1CC2CO2
InChI
1S/C6H7N3O3/c10-9(11)6-7-1-2-8(6)3-5-4-12-5/h1-2,5H,3-4H2
SYFMSLVOHQZYEB-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)