Documenti fondamentali
544221
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
97%
Scegli un formato
1 G
18,90 €
18,90 €
Prezzo di listino37,80 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
18,90 €
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CN)NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
18,90 €
Prezzo di listino37,80 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
76-80 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3FN2O2/c8-7-2-1-6(10(11)12)3-5(7)4-9/h1-3H
YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile can be prepared from 2-fluorobenzonitrile via nitration.[1]
Applicazioni
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile may be used in the preparation of:
  • 2-fluoro-5-aminobenzonitrile[1]
  • ethyl 3-amino-5-nitro-benzo[b]thiophene-2-carboxylate[2]
  • 1-methyl-5-nitro-1H-indazol-3-ylamine[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, antiproliferative activity, and in silico insights of new 3-benzoylamino-benzo [b] thiophene derivatives.
Martorana A, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 90, 537-546 (2015)
Mimi L Quan et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(6), 1729-1744 (2005-03-18)
Modification of a series of pyrazole factor Xa inhibitors to incorporate an aminobenzisoxazole as the P(1) ligand resulted in compounds with improved selectivity for factor Xa relative to trypsin and plasma kallikrein. Further optimization of the P(4) moiety led to
A method for the regioselective synthesis of 1-alkyl-1H-indazoles.
Liu HJ, et al.
Tetrahedron, 69(19), 3907-3912 (2013)