739723
Glycocholic-2,2,4,4-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid N-(carboxymethyl)amide, N-(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl)-glycine-2,2,4,4-d4, Cholylglycine-2,2,4,4-d4
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
165-168 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1/i8D2,10D2
RFDAIACWWDREDC-WZQUIQSLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)