492817
Indole-3-acetic-2,2-d2 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
3-indoleacetic acid-α,α-d2, Deuterated indole-3-acetic acid, Heteroauxin-α,α-d2, IAA-α,α-d2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
165-169 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C(O)=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i5D2
SEOVTRFCIGRIMH-BFWBPSQCSA-N
WGK 3