Documenti fondamentali
738158
Sigma-Aldrich
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide
96%
Scegli un formato
5 G
98,30 €
25 G
211,50 €
98,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
98,30 €
25 G
211,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
98,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.482
Densità
1.287 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C8H9NO5/c1-2-5-13-8(12)14-9-6(10)3-4-7(9)11/h2H,1,3-5H2
OIXALTPBNZNFLJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide (alloc-Su) can be used as:
  • A building block for the preparation of glycopeptide scaffolds.[1]
  • A reagent in the synthesis of various functional cyclic carbonate monomers from 2-amino-1,3-propane diols.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
242.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
117 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and in vitro evaluation of bisphosphonated glycopeptide prodrugs for the treatment of osteomyelitis
Tanaka KSE, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(4), 1355-1359 (2010)
2-Amino-1, 3-propane diols: a versatile platform for the synthesis of aliphatic cyclic carbonate monomers
Venkataraman S, et al.
Polym. Chem., 4(10), 2945-2948 (2013)
Bo Wu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-07)
Four bis-lactam [i, i+4]-stapled peptides with d- or l-α-methyl-thialysines were constructed on a model peptide sequence derived from p110α[E545K] and subjected to circular dichroism (CD) and proteolytic stability assessment, alongside the corresponding bis-lactam [i, i+4]-stapled peptide with l-thialysine. The %