Documenti fondamentali
737453
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)formamide
95%
Scegli un formato
100 MG
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
490,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.474
Densità
1.160 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amide
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCNC=O
InChI
1S/C3H7NO2/c5-2-1-4-3-6/h3,5H,1-2H2,(H,4,6)
BAMUPQJDKBGDPU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)