Documenti
100455
Sigma-Aldrich
N-Acetylethanolamine
technical grade
Sinonimo/i:
N-(2-Hydroxyethyl)acetamide
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. eboll.
151-155 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)NCCO
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(7)5-2-3-6/h6H,2-3H2,1H3,(H,5,7)
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
350.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
177 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Meriyem Aktas et al.
The FEBS journal, 281(15), 3523-3541 (2014-06-17)
Phosphatidylcholine (PC) is a rare membrane lipid in bacteria, but is crucial for virulence of the plant pathogen Agrobacterium tumefaciens and various other pathogens. Agrobacterium tumefaciens uses two independent PC biosynthesis pathways. One is dependent on the integral membrane protein