Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5H1215N2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.57
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Isotopic purity:
98 atom %
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
powder
isotopic purity
98 atom %
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+7
SMILES string
[15NH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1;
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-DSNAFDLYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?