Documenti fondamentali
735604
Sigma-Aldrich
1-Ethylcyclopentanol
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454
Densità
0.909 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC1(O)CCCC1
InChI
1S/C7H14O/c1-2-7(8)5-3-4-6-7/h8H,2-6H2,1H3
LPCWIFPJLFCXRS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
49.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)