Documenti fondamentali
732583
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methylpyrazole-4-carboxylate
Sinonimo/i:
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
51-55 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1c[nH]nc1C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-4-8-9-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
HHYVTIKYZUMDIL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)