Documenti fondamentali
730181
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
96%
Scegli un formato
1 G
64,00 €
64,00 €
Prezzo di listino128,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
64,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3F4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
64,00 €
Prezzo di listino128,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.409
Densità
1.384 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-4-2-1-3-11-5(4)6(8,9)10/h1-3H
OQNWCFXTGANWQI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
47.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)