290912
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
98%
Sinonimo/i:
α,α,α,α′,α′,α′-Hexafluoro-p-xylene
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
116 °C (lit.)
Densità
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
PDCBZHHORLHNCZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?